Documenti fondamentali
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
reagent grade
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)