Documenti fondamentali
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.14
Beilstein:
2350377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
~210 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)