759317
4,4,4,4′,4′,4′-Hexafluoro-DL-valine
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
196-217 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)