Key Documents
475181
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15Cl3Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)