Documenti fondamentali
393231
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Impurezze
≤3% dichloromethane
Stringa SMILE
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
393231-1G4061826671849
393231-250MG
393231-50MG