Documenti fondamentali
464775
Sigma-Aldrich
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Sinonimo/i:
Dipotassium pentachloro(nitrosyl)ruthenate(II), di-Potassium nitrosylpentachlororuthenate(II)
About This Item
Formula condensata:
K2Ru(NO)Cl5
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Stato
crystalline
Concentrazione
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)