Documenti fondamentali
461563
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
maleimide
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)