460346
Strontium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
dendritic pieces
Purificato mediante
distillation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
23 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1384 °C (lit.)
Punto di fusione
757 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr]
InChI
1S/Sr
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?