Documenti fondamentali
459690
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
Sinonimo/i:
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
Beilstein:
1944253
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
216-256 °C (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Benzyloxy-1-butanol can be prepared starting from butane-1,4-diol.
Applicazioni
4-Benzyloxy-1-butanol may be used for the preparation of ethyl 6-benzyloxy-2-hexenoate, via Swern oxidation and Wadsworth-Emmons olefination. It may be used as starting reagent for the synthesis of 4-(benzyloxy)butanal.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Improved preparation of ?-hydroxy-a-amino acids: direct formation of sulfates by sulfuryl chloride.
Alonso M and Riera M.
Tetrahedron Asymmetry, 16(23), 3908-3912 (2005)
The syntheses of tricyclic analogues of O 6-methylguanine.
Hammond DM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(23), 4166-4172 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
459690-25ML4061837015205
459690-5ML4061837015212