459550
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid (4′-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid) can be synthesized by reacting 4′-methylbiphenyl-2-carbonitrile with methanol and 30% NaOH solution. Its crystal structure has been characterized by the centrosymmetric hydrogen-bonded dimers.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid.
Narasegowda RS, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(4), 939-940 (2005)
Yoh Takekuma et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 19(4), 511-519 (2017-01-07)
Storage under high temperature and humid conditions has been reported to decrease the dissolution rate for some kinds of tablets containing polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) as a disintegrant. The aim of this study was to elucidate the properties of pharmaceutical formulations with