452300
Pyridinium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
Pyridinium triflate
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
221-223 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
c1ccncc1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.CHF3O3S/c1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)
YWVYZMVYXAVAKS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?