451061
3-Iodo-1-propanol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/38 mmHg (lit.)
Densità
1.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCI
InChI
1S/C3H7IO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
CQVWOJSAGPFDQL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?