Documenti fondamentali
449865
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999%
Sinonimo/i:
Cotunnite
About This Item
Formula condensata:
PbCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 547 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.999%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
P. ebollizione
950 °C (lit.)
Punto di fusione
501 °C (lit.)
Densità
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Takashi Okada et al.
Journal of environmental management, 110, 207-214 (2012-07-14)
This study investigated the effect of the chemical composition of incineration fly ash on the leaching characteristics of Pb from melting furnace fly ash generated by melting incineration fly ash. Melting furnace fly ash from both a real-scale melting process
I Sá et al.
Toxicology and industrial health, 28(2), 108-113 (2011-06-15)
The increasing use of lead (Pb) for industrial purposes has resulted in the significant increase in environmental contamination of our planet especially in concern to water and food. In this study using the electron scanning microscopy (SEM), the authors showed
Alma S Sobrino et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 45(1), 107-110 (2010-04-15)
The vascular aquatic plant Lemna gibba (duckweed) was exposed during seven days to lead (Pb) at concentrations ranging from 50 to 300 mg/L in a greenhouse with controlled photoperiod and temperature. The effects of Pb on growth of Lemna gibba
Muhammad Rafique et al.
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 19(8), 510-513 (2009-08-05)
To determine the effects of lead and zinc administration on the quality of semen of albino rats. Experimental study. Basic Medical Sciences Institute, Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi, from August 2003 to December 2005. Sixty adult albino rats selected for
Fan-xin Qin et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 27(10), 2123-2126 (2008-03-01)
A method for the determination of lead in Chinese medicinal materials by GFAAS with PdCl2 as a matrix modifier was established. By comparing PdCl2 with NH4H2PO4 in improving effect on the determination of Pb, the dosage of PdCl2, acidity of
Articoli
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Vedi tutto
Global Trade Item Number
SKUGTIN
449865-25G
449865-5G4061832323497