445401
Hexadecyl isocyanate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C17H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17-19/h2-16H2,1H3
GFLXBRUGMACJLQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?