O1807
Octadecyl isocyanate
technical grade
Sinonimo/i:
1-Isocyanatooctadecane, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 154 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- For cellulose nanocrystals in the synthesis of poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) based nanocomposites with improved mechanical and rheological properties.
- For lignin to effectively incorporate the lignin fillers in polyurethane matrix to prepare composites.
It can be reacted with various amines to synthesize variety of unsymmetrical urea derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?