B95736
Butyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B95736-25ML | 4061833443842 |
B95736-500ML | |
B95736-100ML | |
B95736-5ML | 4061833443859 |