43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
Saggio
≥95.0% (NT)
Residuo alla calcinazione
≤3%
Punto di fusione
287-290 °C (lit.)
288-293 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
disulfide
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?