419702
2-Mercaptopyridine-3-carboxylic acid
technical grade
Sinonimo/i:
2-Mercaptonicotinic acid
About This Item
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
Punto di fusione
263-265 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-2-1-3-7-5(4)10/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
WYKHFQKONWMWQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3