Documenti fondamentali
437417
Sigma-Aldrich
Barium thiosulfate
98%
About This Item
Formula condensata:
BaS2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for analytical purposes
Saggio
98%
Stato
solid
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/Ba.H2O3S2/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)