433330
2-Methylhydrocinnamic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methylhydrocinnamic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Holger Bühler et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(4), 711-717 (2005-04-07)
The influence of Trp128-substituted mutants of the hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) on the stereoselectivity of MeHNL-catalyzed HCN additions to aldehydes with stereogenic centers, which yield the corresponding cyanohydrins, is described. In rac-2-phenylpropionaldehyde (rac-1) reactions, wild-type (wtMeHNL) and all