Key Documents
428507
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
Sinonimo/i:
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(2-Nitrophenyl)furfural is a furfural derivative.
Applicazioni
5-(2-Nitrophenyl)furfural (5-(2-nitrophenyl)-2-furfuraldehyde) was used in the synthesis of (5-(2-nitrophenyl)furfuran-2-yl)methanol.
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New di-and triorganotin (IV) carboxylates derived from a Schiff base: synthesis, characterization and in vitro antimicrobial activities.
Dias LC, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 305-313 (2015)
Ruthenium (II)-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Aromatic and Heteroaromatic Aldehydes in Air.
Bhosale SS and Singh KS.
Synthetic Communications, 45(12), 1-10 (2015)