427799
Polyethylene
average Mw ~35,000 by GPC, average Mn ~7,700 by GPC
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Indice di fluidità
2,250 g/10 min (190 °C/2.16kg)
PM
average Mn ~7,700 by GPC
average Mw ~35,000 by GPC
Viscosità
78 poise(150 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Punto di fusione
90 °C
Numero di acido
<0.05 mg KOH/g
Temp. transizione
softening point 104 °C (ring and ball)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?