425508
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
2,6-Xylylmagnesium bromide, Bromo(2,6-dimethylphenyl)magnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
0.998 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1[Mg]Br
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- As an intermediate in the synthesis of dibutyl(5,10-dihydro-1,9-di-p-toluoyl-5-p-tolyldipyrrinato)tin(IV), which is further used in the preparation of zinc-based porphyrin.
- As a substrate in the preparation of substituted fluorenes by reacting with 2-substituted arenesulfonates and dihaloarenes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?