425176
Gadolinium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Tris(trifluoromethanesulfonato)gadolinium, Gadolinium(III) triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Gd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Gd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
DYOBTPTUHDTANY-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?