Documenti fondamentali
408573
Sigma-Aldrich
Diethyl (1-cyanoethyl)phosphonate
97%
Sinonimo/i:
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reacant for:
  • Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-ß-alanine moiety
  • Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
  • Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
  • Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)