399353
1-Methylbenzimidazole
99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-1H-benzimidazole, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 3-Methylbenzimidazole, N-Methylbenzimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
154 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves