Key Documents
398365
Sigma-Aldrich
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
K2PtI6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1034.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)