394297
Magnesium fluoride
technical grade
Sinonimo/i:
Sellaite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
Densità
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1