343188
Magnesium fluoride
pieces, 3-6 mm, 99.9% trace metals basis (excluding Na)
Sinonimo/i:
Sellaite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis (excluding Na)
Stato
pieces
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
3-6 mm
P. ebollizione
2227 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
1263 °C (lit.)
Densità
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?