Key Documents
393398
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12-orthosilicate
99 atom % D
Sinonimo/i:
Tetramethoxy-d12-silane
About This Item
Formula condensata:
(OCD3)4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])O[Si](OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
LFQCEHFDDXELDD-MGKWXGLJSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.