387843
5-Bromopentyl acetate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2(CH2)5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?