Documenti fondamentali
386421
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylmaleimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
maleimide
Stringa SMILE
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Xiaofeng Zhao et al.
Analytica chimica acta, 1037, 274-280 (2018-10-08)
Ratiometric quantitation is used in mass spectrometry to account for variations in ionization efficiencies due to heterogenous sample matrixes. Isotopes are most commonly used to achieve ratiometric quantitation because of their ability to co-elute chromatographically with each other and to