Key Documents
384313
Sigma-Aldrich
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
98%
Sinonimo/i:
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Beilstein:
3548490
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +54°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
ketal
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Descrizione generale
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate is a chiral reagent used in organic synthesis. It is prepared by the reaction-rectification process from D -tartrate, and 2,2-dimethoxypropane.{138]
Applicazioni
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate can be used as a starting material for the synthesis of:
  • Deuterated 1-deoxy-D-xylose.
  • C-terminal peptide -oxo-aldehydes using Fmoc solid-phase peptide synthesis methodology (SPPS).
  • Bis-Weinreb amide, a key intermediate for the preparation of myo-inositol analog via ring-closing metathesis.
Valuable building block for TADDOL chiral auxiliaries, dipyridine ligands, and threitols.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new linker for the synthesis of C-terminal peptide ?-oxo-aldehydes
Fruchart J-S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(34), 6225-6228 (1999)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6825-6825 (1992)
Organic Syntheses, 68, 92-92 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 7179-7179 (1990)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 99-99 (1991)