Documenti fondamentali
156841
Sigma-Aldrich
(+)-Diethyl L-tartrate
≥99%
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CO2C2H5]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.19
Beilstein:
1727145
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D +8.5°, neat
Purezza ottica
ee: ≥99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Densità
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Descrizione generale
Made from natural tartaric acid
Applicazioni
(+)-Diethyl L-tartrate can be used in the synthesis of biologically active compounds such as (+)-altholactone, (-)-aspicilin, (+)-monomorine I and (+)-(1R,2R,3S,6S)-3,6-di-O-methyl conduritol-E.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Enantioselective total synthesis of (+)-monomorine I.
Yamazaki N and Kibayashi C.
Tetrahedron Letters, 29(45), 5767-5768 (1988)
A new and concise synthetic route to an enantiopure (+)-conduritol-E derivative from diethyl l-tartrate.
Lee WW and Chang S.
Tetrahedron Asymmetry, 10(23), 4473-4475 (1999)
An enantioselective total synthesis of (+)-altholactone from diethyl L-tartrate.
Somfai P.
Tetrahedron, 50(38), 11315-11320 (1994)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Aman Ullah et al.
Biomacromolecules, 12(10), 3826-3832 (2011-09-06)
Poultry feather quills have been extruded in a twin screw extruder with sodium sulfite treatment as a reducing agent. The effect of four different plasticizers (ethylene glycol, propylene glycol, glycerol, and diethyl tartrate) on the thermoplastic properties was then investigated.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S918792-1EA
156841-25G4061838742933
156841-500G4061837638954
156841-100G4061838742926
156841-10KG