380008
Ammonium bromide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Azanium bromide, Hydrobromic acid monoammoniate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 198.3 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
452 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?