Documenti fondamentali
378488
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 125 cSt 
About This Item
Formula condensata:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.497
Viscosità
125 cSt
Densità
1.066 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
437.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
225.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)