Key Documents
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
About This Item
Formula condensata:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4291
Viscosità
500 cSt
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3