Documenti fondamentali
377015
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Sinonimo/i:
NSC 93980
About This Item
Formula condensata:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.22
Beilstein:
3599784
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phosphine
Stringa SMILE
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used for corrosion inhibition of iron
Reactant involved in:
  • Acting as a potential electrophile
  • Elimination reactions for the synthesis of linear alkynes
  • Intramolecular nucleophilic vinylic substitution
  • Homologation of aldehydes
  • Endo-selective alkynol cycloisomerization
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc