375004
2,4-Thiazolidinedione
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,4(3H,5H)-Thiazoledione, 2,4-Dioxo-1,3-thiazolidine, 2,4-Dioxothiazolidine, 2-Hydroxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thiazole-2,4-dione, Thiazolidin-2,4-dione, Thiazolidinedione (6CI)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)