373168
Gold
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gold Powder, Gold element
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
evaporation slug
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
diam. × lung.
0.6 cm × 0.6 cm
Peso
6.4 g (one slug)
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.