349240
Gold
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349240-12G | 4061829566289 |
349240-3G | 4061829616779 |