Documenti fondamentali
372617
Sigma-Aldrich
Potassium tungstate
94%
About This Item
Formula condensata:
K2WO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
94%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
Punto di fusione
921 °C (lit.)
Densità
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)