567205
Tetramethylthiuram monosulfide
97%
Sinonimo/i:
UNADS
Saggio
97%
Punto di fusione
107-111 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
dithiocarbamate
thioether
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?