Documenti fondamentali
368032
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. eboll.
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
RIKUOLJPJNVTEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluorophenethylamine is an amine.
Applicazioni
2-Fluorophenethylamine may be used in the synthesis of ethyl 2-cyano-3-(N-2-fluorophenethylamino)-3-methythioacrylate. It may be used for the derivatization of methoxybenzaldehyde polystyrene resin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S L Dax et al.
Current medicinal chemistry, 6(3), 255-270 (1999-04-29)
Solid-phase organic synthesis, particularly when used in conjunction with combinatorial techniques, is emerging as a revolutionary technology in chemistry. Multi-component reaction systems are particularly valued because several elements of diversity can be introduced in a single transformation thereby expanding the
Synthesis and bioactivity of Ethyl 2-Cyano-3-methylthio-3-(N-2-Fluorophenethylamino) Acrylates.
ZHOU J-K, et al.
Journal of Guizhou Educational Institute, 017-017 (2007)