36755
N-Methyldidecylamine
95%
Sinonimo/i:
DAMA-10, Didecylmethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter