284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<129 mmHg ( 21 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4375 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?