360031
(Triisopropylsilyl)acetylene
97%
Sinonimo/i:
Ethynyltriisopropylsilane
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4527 (lit.)
P. ebollizione
50-52 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H22Si/c1-8-12(9(2)3,10(4)5)11(6)7/h1,9-11H,2-7H3
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?