358975
Ammonium metatungstate hydrate
≥66.5% (W)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
Concentrazione
≥66.5% (W)
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?