Documenti fondamentali
346489
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
346489-1G4061826761168
346489-5G4061826761175