346128
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?